Documenti fondamentali
742813
Sigma-Aldrich
(S)-2,2-Dimethyl-1-(1-naphthyl)propylamine
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
S)-α-(1,1-Dimethylethyl)-1-naphthalenemethanamine, (S)-α-tert-Butyl-1-naphthalenemethanamine, (S)-α-tert-Butyl-1-naphthylmethylamine
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C15H19N
Numero CAS:
Peso molecolare:
213.32
Beilstein:
8684336
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
≥98% (HPLC)
Stato
powder
Attività ottica
[α]/D -59.0±3°, c = 0.1 in dichloromethane
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
N[C@@H](C(C)(C)C)C1=CC=CC2=C1C=CC=C2
InChI
1S/C15H19N/c1-15(2,3)14(16)13-10-6-8-11-7-4-5-9-12(11)13/h4-10,14H,16H2,1-3H3/t14-/m1/s1
FQTPRCXAYUOOGA-CQSZACIVSA-N
Confezionamento
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Pittogrammi
CorrosionExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)