Documenti fondamentali
742457
Sigma-Aldrich
1-(Azidomethyl)-4-bromobenzene solution
~0.5 M in dichloromethane, ≥96.0% (HPLC)
Sinonimo/i:
p-Bromobenzyl azide solution
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C7H6BrN3
Numero CAS:
Peso molecolare:
212.05
Beilstein:
4904917
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352200
ID PubChem:
Saggio
≥96.0% (HPLC)
Forma fisica
solution
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: click chemistry
Concentrazione
~0.5 M in dichloromethane
Impurezze
≤2.0% water
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
Brc1ccc(CN=[N+]=[N-])cc1
InChI
1S/C7H6BrN3/c8-7-3-1-6(2-4-7)5-10-11-9/h1-4H,5H2
MOKKTDQWMSOCAF-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Health hazardExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Dermal - STOT SE 3
Organi bersaglio
Central nervous system, Lungs,Nervous system,Cardio-vascular system
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Matthew D Graaf et al.
ACS chemical biology, 11(10), 2829-2837 (2016-10-22)
Cu(I)-catalyzed "click" reactions cannot be performed on a borate ester derived polymer coating on a microelectrode array because the Cu(II) precursor for the catalyst triggers background reactions between both acetylene and azide groups with the polymer surface. Fortunately, the Cu(II)-background