Key Documents
741396
Sigma-Aldrich
Allylamine dihydrogen phosphate
contains up to 6% water, 95%
About This Item
Formula condensata:
C3H7N · H3PO4
Numero CAS:
Peso molecolare:
155.09
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12162002
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
Saggio
95%
Forma fisica
solid
Punto di fusione
144-153 °C
Stringa SMILE
NCC=C.OP(O)(O)=O
InChI
1S/C3H7N.H3O4P/c1-2-3-4;1-5(2,3)4/h2H,1,3-4H2;(H3,1,2,3,4)
SHKWWJYVYVJJDS-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Skull and crossbones
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Codice della classe di stoccaggio
6.1B - Non-combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)