Documenti fondamentali
740594
Sigma-Aldrich
3-Amino-4-hydroxyphenylboronic acid pinacol ester hydrochloride
97%
Sinonimo/i:
2-Amino-4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)phenol hydrochloride
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C12H18BNO3 · HCl
Peso molecolare:
271.55
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Stato
solid
Punto di fusione
213-218 °C
Stringa SMILE
Cl.CC1(C)OB(OC1(C)C)c2ccc(O)c(N)c2
InChI
1S/C12H18BNO3.ClH/c1-11(2)12(3,4)17-13(16-11)8-5-6-10(15)9(14)7-8;/h5-7,15H,14H2,1-4H3;1H
WCUFDNLTCCDFHV-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)