Documenti fondamentali
740446
Sigma-Aldrich
2-(Trifluoromethyl)pyrimidine-5-carboxylic acid
97%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C6H3F3N2O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
192.10
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Stato
solid
Punto di fusione
170-175 °C
Gruppo funzionale
carboxylic acid
fluoro
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
OC(=O)c1cnc(nc1)C(F)(F)F
InChI
1S/C6H3F3N2O2/c7-6(8,9)5-10-1-3(2-11-5)4(12)13/h1-2H,(H,12,13)
RGLZXVNOHDUMRJ-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Nico A Contreras et al.
PLoS pathogens, 15(6), e1007890-e1007890 (2019-06-21)
Cytomegalovirus (CMV) is a ubiquitous herpesvirus infecting most of the world's population. CMV has been rigorously investigated for its impact on lifelong immunity and potential complications arising from lifelong infection. A rigorous adaptive immune response mounts during progression of CMV