Documenti fondamentali
740438
Sigma-Aldrich
4-Bromophenylacetyl chloride
97%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C8H6BrClO
Numero CAS:
Peso molecolare:
233.49
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
Saggio
97%
Stato
liquid
Densità
1.573 g/mL at 25 °C
Stringa SMILE
ClC(=O)Cc1ccc(Br)cc1
InChI
1S/C8H6BrClO/c9-7-3-1-6(2-4-7)5-8(10)11/h1-4H,5H2
VQVBNWUUKLBHGI-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
CorrosionExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)