Documenti fondamentali
740403
Sigma-Aldrich
3-Chloro-1-methoxyisoquinoline
97%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C10H8ClNO
Numero CAS:
Peso molecolare:
193.63
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Stato
solid
Punto di fusione
67-72 °C
Gruppo funzionale
chloro
Stringa SMILE
COc1nc(Cl)cc2ccccc12
InChI
1S/C10H8ClNO/c1-13-10-8-5-3-2-4-7(8)6-9(11)12-10/h2-6H,1H3
SNAJJTHVSPRNKF-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Skull and crossbonesCorrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)