740136
4,7-Dihydroxycoumarin
97%
Sinonimo/i:
4,7-Dihydroxychromen-4-one
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
97%
Forma fisica
solid
Punto di fusione
275-280 °C
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
Oc1ccc2C(O)=CC(=O)Oc2c1
InChI
1S/C9H6O4/c10-5-1-2-6-7(11)4-9(12)13-8(6)3-5/h1-4,10-11H
CYSRKZFPSNZSCS-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3