Documenti fondamentali
73999
Sigma-Aldrich
(R)-Boc-4-(trifluoromethyl)-β-Phe-OH
≥98.0% (HPLC)
Sinonimo/i:
(R)-3-(Boc-amino)-3-[4-(trifluoromethyl)phenyl]propionic acid, Boc-4-(trifluoromethyl)-L-β-phenylalanine
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C15H18F3NO4
Numero CAS:
Peso molecolare:
333.30
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352209
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
≥98.0% (HPLC)
Stato
powder
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
applicazioni
peptide synthesis
Stringa SMILE
CC(C)(C)OC(=O)N[C@H](CC(O)=O)c1ccc(cc1)C(F)(F)F
InChI
1S/C15H18F3NO4/c1-14(2,3)23-13(22)19-11(8-12(20)21)9-4-6-10(7-5-9)15(16,17)18/h4-7,11H,8H2,1-3H3,(H,19,22)(H,20,21)/t11-/m1/s1
WJMVMQYNFZQHGW-LLVKDONJSA-N
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)