Documenti
739774
Sigma-Aldrich
3,6-Difluoropyridine-2-carboxylic acid
97%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C6H3F2NO2
Numero CAS:
Peso molecolare:
159.09
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Forma fisica
solid
Punto di fusione
147-152 °C
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
OC(=O)c1nc(F)ccc1F
InChI
1S/C6H3F2NO2/c7-3-1-2-4(8)9-5(3)6(10)11/h1-2H,(H,10,11)
FSXFZWBQCAGFHG-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3