739340
Poly(3,4-ethylenedioxythiophene)-poly(styrenesulfonate)
0.54% in H2O, high-conductivity grade
Sinonimo/i:
Orgacon™ S305, PEDOT:PSS, Poly(2,3-dihydrothieno-1,4-dioxin)-poly(styrenesulfonate)
About This Item
Prodotti consigliati
Stato
liquid
contiene
1-5% Propan-2-ol
5-10% Diethylene glycol
Concentrazione
0.54% in H2O
Resistenza
<200 Ω/sq, >90% visible light transmission (40 μm wet)
Indice di rifrazione
n20/D 1.344
pH
<2.7
Viscosità
<18 cP(22 °C)
Densità
0.983 g/mL at 25 °C
Descrizione generale
Applicazioni
Note legali
Sostituito da
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 2
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?