Documenti
739227
Sigma-Aldrich
4-(Boc-amino)-2-chloropyridine-3-carboxylic acid
96%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C11H13ClN2O4
Peso molecolare:
272.68
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
96%
Forma fisica
solid
Punto di fusione
158-164 °C
Stringa SMILE
CC(C)(C)OC(=O)Nc1ccnc(Cl)c1C(O)=O
InChI
1S/C11H13ClN2O4/c1-11(2,3)18-10(17)14-6-4-5-13-8(12)7(6)9(15)16/h4-5H,1-3H3,(H,15,16)(H,13,14,17)
UFNXHDCOFAGXCX-UHFFFAOYSA-N
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3