Documenti fondamentali
738433
Sigma-Aldrich
Potassium cyclohexenyltrifluoroborate
Sinonimo/i:
Potassium 1-cyclohexen-1-yltrifluoroborate
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C6H9BF3K
Numero CAS:
Peso molecolare:
188.04
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Forma fisica
solid
Punto di fusione
191-196 °C
Stringa SMILE
[K+].F[B-](F)(F)C1=CCCCC1
InChI
1S/C6H9BF3.K/c8-7(9,10)6-4-2-1-3-5-6;/h4H,1-3,5H2;/q-1;+1
HGMUFAMKMWVCQO-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)