Documenti
73828
Sigma-Aldrich
N-Trityl-L-homoserine triethylamine salt
≥98.0%
Sinonimo/i:
(S)-4-Hydroxy-2-(tritylamino)butyric acid triethylamine salt
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C23H23NO3 · C6H15N
Numero CAS:
Peso molecolare:
462.62
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352209
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
≥98.0%
Forma fisica
crystals
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: solution phase peptide synthesis
applicazioni
peptide synthesis
Stringa SMILE
CCN(CC)CC.OCCC(NC(c1ccccc1)(c2ccccc2)c3ccccc3)C(O)=O
InChI
1S/C23H23NO3.C6H15N/c25-17-16-21(22(26)27)24-23(18-10-4-1-5-11-18,19-12-6-2-7-13-19)20-14-8-3-9-15-20;1-4-7(5-2)6-3/h1-15,21,24-25H,16-17H2,(H,26,27);4-6H2,1-3H3/t21-;/m0./s1
LRIHVFUNJCWVBP-BOXHHOBZSA-N
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3