Documenti fondamentali
736724
Sigma-Aldrich
5-Bromo-2-(hydroxymethyl)indole
95%
Sinonimo/i:
5-Bromo-1H-indole-2-methanol
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C9H8BrNO
Numero CAS:
Peso molecolare:
226.07
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
95%
Forma fisica
solid
Punto di fusione
110-115 °C
Stringa SMILE
OCc1cc2cc(Br)ccc2[nH]1
InChI
1S/C9H8BrNO/c10-7-1-2-9-6(3-7)4-8(5-12)11-9/h1-4,11-12H,5H2
ZIUDOZPLPNFTMR-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Corrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Dam. 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)