Documenti fondamentali
736279
Sigma-Aldrich
Mono-ethyl malonate-1,2,3-13C3
99 atom % 13C, 98% (CP)
About This Item
Formula condensata:
HO213C13CH213CO2C2H5
Numero CAS:
Peso molecolare:
135.09
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352108
ID PubChem:
Purezza isotopica
99 atom % 13C
Saggio
98% (CP)
P. ebollizione
106.5 °C/3 mmHg (lit.)
Densità
1.144 g/mL at 25 °C
Spostamento di massa
M+3
Stringa SMILE
CCO[13C](=O)[13CH2][13C](O)=O
InChI
1S/C5H8O4/c1-2-9-5(8)3-4(6)7/h2-3H2,1H3,(H,6,7)/i3+1,4+1,5+1
HGINADPHJQTSKN-FRSWOAELSA-N
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)