Documenti fondamentali
736228
Supelco
Trimethyl phosphite solution
NMR reference standard, 1% in acetone-d6 (99.9 atom % D), NMR tube size 5 mm × 8 in. , ultra-thin wall
About This Item
Numero CAS:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12142201
ID PubChem:
NACRES:
NA.24
Grado
NMR reference standard
analytical standard
Concentrazione
1% in acetone-d6 (99.9 atom % D)
tecniche
NMR: suitable
Misura tubo NMR
5 mm × 8 in. , ultra-thin wall
Spessore parete tubo NMR
0.24 mm
Formato
single component solution
Stringa SMILE
COP(OC)OC
InChI
1S/C3H9O3P/c1-4-7(5-2)6-3/h1-3H3
CYTQBVOFDCPGCX-UHFFFAOYSA-N
Caratteristiche e vantaggi
31P sensitivity
Quantità
5 mm O.D. tube contains 0.700 mL.
Pittogrammi
FlameExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Central nervous system
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
-2.2 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
-19 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)