Documenti fondamentali
734942
Sigma-Aldrich
2-Chloro-5-(trifluoromethyl)pyridine-3-carbonyl chloride
97%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C7H2Cl2F3NO
Numero CAS:
Peso molecolare:
244.00
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Stato
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.496
Densità
1.585 g/mL at 25 °C
Gruppo funzionale
acyl chloride
chloro
fluoro
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
FC(F)(F)c1cnc(Cl)c(c1)C(Cl)=O
InChI
1S/C7H2Cl2F3NO/c8-5-4(6(9)14)1-3(2-13-5)7(10,11)12/h1-2H
CEQQAPUZEUIPCH-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Skull and crossbonesCorrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)