Documenti fondamentali
734497
Sigma-Aldrich
2-Chloro-3-hydroxy-6-iodopyridine
97%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C5H3ClINO
Numero CAS:
Peso molecolare:
255.44
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Stato
solid
Punto di fusione
141-145 °C
Stringa SMILE
Oc1ccc(I)nc1Cl
InChI
1S/C5H3ClINO/c6-5-3(9)1-2-4(7)8-5/h1-2,9H
WQSIHSWWVYQVPV-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
CorrosionExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)