Documenti fondamentali
734195
Sigma-Aldrich
4-Fluoroisoindoline hydrochloride
97%
Sinonimo/i:
4-Fluoro-1H-isoindoline hydrochloride
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C8H8FN · HCl
Numero CAS:
Peso molecolare:
173.62
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Stato
solid
Punto di fusione
191-196 °C
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
Cl.Fc1cccc2CNCc12
InChI
1S/C8H8FN.ClH/c9-8-3-1-2-6-4-10-5-7(6)8;/h1-3,10H,4-5H2;1H
MKNPYNGKUKUSFB-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)