Documenti
734128
Sigma-Aldrich
Chloro[tris(2,3,4,5,6-pentafluorophenyl)phoshine]gold(I)
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C18AuClF15P
Numero CAS:
Peso molecolare:
764.56
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352300
ID PubChem:
Forma fisica
solid
Impiego in reazioni chimiche
core: gold
reagent type: catalyst
Punto di fusione
222-226 °C
Stringa SMILE
Cl[Au].Fc1c(F)c(F)c(P(c2c(F)c(F)c(F)c(F)c2F)c3c(F)c(F)c(F)c(F)c3F)c(F)c1F
InChI
1S/C18F15P.Au.ClH/c19-1-4(22)10(28)16(11(29)5(1)23)34(17-12(30)6(24)2(20)7(25)13(17)31)18-14(32)8(26)3(21)9(27)15(18)33;;/h;;1H/q;+1;/p-1
NPDADBDFEWCWRT-UHFFFAOYSA-M
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3