Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
(C6H5O)3PO
Peso molecolare:
326.28
NACRES:
NA.12
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12190000
MDL number:
Form:
solution
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutartiform
solution
Quality Segment
concentration
0.0485 M in acetone-d6 (99.9 atom % D)
technique(s)
NMR: suitable
NMR tube size
10 mm × 8 in.
suitability
suitable for NMR (reference standard)
SMILES string
O=P(Oc1ccccc1)(Oc2ccccc2)Oc3ccccc3
InChI
1S/C18H15O4P/c19-23(20-16-10-4-1-5-11-16,21-17-12-6-2-7-13-17)22-18-14-8-3-9-15-18/h1-15H
InChI key
XZZNDPSIHUTMOC-UHFFFAOYSA-N
Features and Benefits
31P sensitivity
Preparation Note
10 mm O.D. tube contains 3.175 mL.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Triphenyl phosphate solution
signalword
Danger
target_organs
Central nervous system
supp_hazards
Classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
-2.2 °F
flash_point_c
-19 °C
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 3 - ED HH 1 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?