Documenti fondamentali
733571
Sigma-Aldrich
3-Methoxybenzamidoxime
97%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C8H10N2O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
166.18
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Stato
solid
Punto di fusione
104-108 °C
Stringa SMILE
COc1cccc(c1)C(N)=NO
InChI
1S/C8H10N2O2/c1-12-7-4-2-3-6(5-7)8(9)10-11/h2-5,11H,1H3,(H2,9,10)
CEHMGZTZNNEADY-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Skull and crossbones
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Oral
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)