Documenti fondamentali
733415
Sigma-Aldrich
Poly(ethylene glycol) ditosylate
average Mn 20,000
Sinonimo/i:
PEG ditosylate
About This Item
Formula condensata:
CH3C6H4SO2(OCH2CH2)nOSO2C6H4CH3
Codice UNSPSC:
12162002
NACRES:
NA.23
Stato
solid
PM
average Mn 20,000
Temp. transizione
Tm 55-62 °C
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)