Documenti
733318
Sigma-Aldrich
3-Amino-6-fluoro-4-methylpyridine
95%
Sinonimo/i:
6-Fluoro-4-methylpyridin-3-ylamine
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C6H7FN2
Numero CAS:
Peso molecolare:
126.13
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
95%
Forma fisica
solid
Punto di fusione
57-62 °C
Stringa SMILE
Cc1cc(F)ncc1N
InChI
1S/C6H7FN2/c1-4-2-6(7)9-3-5(4)8/h2-3H,8H2,1H3
HZGRTGMOAWUAAA-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
CorrosionExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3