Documenti
733067
Sigma-Aldrich
2-Methoxy-4-methylaniline
98%
Sinonimo/i:
4-Methyl-o-anisidine
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C8H11NO
Numero CAS:
Peso molecolare:
137.18
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
98%
Forma fisica
solid
Punto di fusione
31-33 °C
Densità
1.043 g/mL at 25 °C
Stringa SMILE
COc1cc(C)ccc1N
InChI
1S/C8H11NO/c1-6-3-4-7(9)8(5-6)10-2/h3-5H,9H2,1-2H3
CJJLEUQMMMLOFI-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
219.2 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
104 °C