Documenti fondamentali
732958
Sigma-Aldrich
7-Fluorochromone-2-carboxylic acid
Sinonimo/i:
7-Fluoro-4-oxo-1(4H)-benzopyran-2-carboxylic acid, 7-Fluoro-4-oxo-4H-chromene-2-carboxylic acid
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C10H5FO4
Numero CAS:
Peso molecolare:
208.14
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Stato
solid
Punto di fusione
239-245 °C
Stringa SMILE
OC(=O)C1=CC(=O)c2ccc(F)cc2O1
InChI
1S/C10H5FO4/c11-5-1-2-6-7(12)4-9(10(13)14)15-8(6)3-5/h1-4H,(H,13,14)
NOSMZQCJSBUIMM-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Reactant for:
  • Preparation of fluorocarboxychromone aminopiperidine-based melanin-concentrating hormone receptor 1 antagonists
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)