732907
3,7-Dibromochromone
Sinonimo/i:
3,7-Dibromo-4H-benzopyran-4-one, 3,7-Dibromo-4H-chromen-4-one
About This Item
Forma fisica
solid
Punto di fusione
140-146 °C
Stringa SMILE
Brc1ccc2C(=O)C(Br)=COc2c1
InChI
1S/C9H4Br2O2/c10-5-1-2-6-8(3-5)13-4-7(11)9(6)12/h1-4H
VRJRKKZNBPQORR-UHFFFAOYSA-N
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Oral
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3