Documenti fondamentali
732818
Sigma-Aldrich
7-Bromochromone
Sinonimo/i:
7-Bromo-4H-chromen-4-one
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C9H5BrO2
Numero CAS:
Peso molecolare:
225.04
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Forma fisica
solid
Punto di fusione
154-159 °C
Stringa SMILE
Brc1ccc2C(=O)C=COc2c1
InChI
1S/C9H5BrO2/c10-6-1-2-7-8(11)3-4-12-9(7)5-6/h1-5H
WWAOCYNUAWVKGQ-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)