Documenti fondamentali
732699
Sigma-Aldrich
3,5-Dimethyl-1H-pyrazole-1-acetic acid
Sinonimo/i:
(3,5-Dimethyl-1H-pyrazol-1-yl)acetic acid
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C7H10N2O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
154.17
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Forma fisica
paste
Punto di fusione
186-192 °C
Stringa SMILE
Cc1cc(C)n(CC(O)=O)n1
InChI
1S/C7H10N2O2/c1-5-3-6(2)9(8-5)4-7(10)11/h3H,4H2,1-2H3,(H,10,11)
JYSWEDYPQJOEPO-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)