Documenti fondamentali
73266
Sigma-Aldrich
Boc-Lys(Alloc)-OH (dicyclohexylammonium) salt
≥97.0%
Sinonimo/i:
Nα-Boc-Nδ-Alloc-L-lysine (dicyclohexylammonium) salt, Nδ-Alloc-Nα-Boc-L-lysine (dicyclohexylammonium) salt
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C15H26N2O6 · C12H23N
Numero CAS:
Peso molecolare:
511.69
Beilstein:
5217141
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352200
ID PubChem:
Saggio
≥97.0%
Stringa SMILE
C1CCC(CC1)NC2CCCCC2.CC(C)(C)OC(=O)N[C@@H](CCCCNC(=O)OCC=C)C(O)=O
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)