Documenti fondamentali
732559
Sigma-Aldrich
3-(4-Aminophenyl)pyrazole
Sinonimo/i:
3-(4-Aminophenyl)-1H-pyrazole, 4-(1H-Pyrazol-3-yl)aniline
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C9H9N3
Numero CAS:
Peso molecolare:
159.19
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Stato
solid
Punto di fusione
110-115 °C
Stringa SMILE
Nc1ccc(cc1)-c2cc[nH]n2
InChI
1S/C9H9N3/c10-8-3-1-7(2-4-8)9-5-6-11-12-9/h1-6H,10H2,(H,11,12)
WGZDTRWVJYXEFO-UHFFFAOYSA-N
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)