Documenti fondamentali
732451
Sigma-Aldrich
1-Phenyl-1H-pyrazole-4-carboxaldehyde
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C10H8N2O
Numero CAS:
Peso molecolare:
172.18
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Forma fisica
solid
Punto di fusione
84-88 °C
Stringa SMILE
O=Cc1cnn(c1)-c2ccccc2
InChI
1S/C10H8N2O/c13-8-9-6-11-12(7-9)10-4-2-1-3-5-10/h1-8H
PHVRLPFVPVKYOI-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)