732001
N-Methyl-13C,d3-ethanolamine
99 atom % 13C, 98 atom % D, 97% (CP)
Sinonimo/i:
2-(Methyl-13C, d3-amino)ethanol
About This Item
Prodotti consigliati
Purezza isotopica
99 atom % 13C
98 atom % D
Saggio
97% (CP)
Forma fisica
liquid
P. eboll.
159 °C (lit.)
Densità
0.984 g/mL at 25 °C
Spostamento di massa
M+4
Stringa SMILE
[2H][13C]([2H])([2H])NCCO
InChI
1S/C3H9NO/c1-4-2-3-5/h4-5H,2-3H2,1H3/i1+1D3
OPKOKAMJFNKNAS-KQORAOOSSA-N
Confezionamento
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Repr. 2 - Skin Corr. 1B - STOT RE 2 Oral - STOT SE 3
Organi bersaglio
Kidney,Testes,Liver,spleen,ovary, Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
168.8 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
76 °C