Key Documents
731293
Sigma-Aldrich
N-Boc-hexamethyleneimine
97%
Sinonimo/i:
1-(tert-Butoxycarbonyl)hexahydroazepine, 1-Boc-azepane, 1-Boc-hexahydro-1H-azepine, 1-Boc-homopiperidine, 1-Boc-perhydroazepine, N-Boc-azepane, N-Boc-perhydroazepine, Hexahydro-1H-azepine-1-carboxylic acid 1,1-dimethylethyl ester
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C11H21NO2
Numero CAS:
Peso molecolare:
199.29
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Forma fisica
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.457
Densità
0.967 g/mL at 25 °C
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
CC(C)(C)OC(=O)N1CCCCCC1
InChI
1S/C11H21NO2/c1-11(2,3)14-10(13)12-8-6-4-5-7-9-12/h4-9H2,1-3H3
QZBSPLNCSRGMBA-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Skull and crossbonesEnvironment
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Eye Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
221.0 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
105 °C
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)