Documenti
731218
Sigma-Aldrich
3-(3,5-Dibromophenyl)propionic acid
97%
Sinonimo/i:
3,5-Dibromobenzenepropanoic acid
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C9H8Br2O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
307.97
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Forma fisica
solid
Punto di fusione
59-65 °C
Stringa SMILE
OC(=O)CCc1cc(Br)cc(Br)c1
InChI
1S/C9H8Br2O2/c10-7-3-6(1-2-9(12)13)4-8(11)5-7/h3-5H,1-2H2,(H,12,13)
AMKWPMUHANVQSZ-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Skull and crossbones
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Oral
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3