Documenti
73086
Sigma-Aldrich
(R)-Boc-4-chloro-β-Homophe-OH
≥98.0% (HPLC)
Sinonimo/i:
(R)-3-(Boc-amino)-4-(4-chlorophenyl)butyric acid, Boc-4-chloro-D-β-homophenylalanine
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C15H20ClNO4
Numero CAS:
Peso molecolare:
313.78
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352200
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
≥98.0% (HPLC)
Forma fisica
powder
applicazioni
peptide synthesis
Stringa SMILE
CC(C)(C)OC(=O)N[C@@H](CC(O)=O)Cc1ccc(Cl)cc1
InChI
1S/C15H20ClNO4/c1-15(2,3)21-14(20)17-12(9-13(18)19)8-10-4-6-11(16)7-5-10/h4-7,12H,8-9H2,1-3H3,(H,17,20)(H,18,19)/t12-/m1/s1
XHNLLTGZBXJRGH-GFCCVEGCSA-N
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3