Documenti fondamentali
73024
Sigma-Aldrich
cis-3-(Fmoc-amino)cyclohexanecarboxylic acid
≥98.0% (HPLC)
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C22H23NO4
Numero CAS:
Peso molecolare:
365.42
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352200
ID PubChem:
Saggio
≥98.0% (HPLC)
Stato
powder
applicazioni
peptide synthesis
Gruppo funzionale
Fmoc
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
OC(=O)[C@@H]1CCC[C@@H](C1)NC(=O)OCC2c3ccccc3-c4ccccc24
InChI
1S/C22H23NO4/c24-21(25)14-6-5-7-15(12-14)23-22(26)27-13-20-18-10-3-1-8-16(18)17-9-2-4-11-19(17)20/h1-4,8-11,14-15,20H,5-7,12-13H2,(H,23,26)(H,24,25)/t14-,15+/m1/s1
JSVAQZVOHKGTJY-CABCVRRESA-N
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)