729280
9,9-Dimethylfluorene-2-boronic acid pinacol ester
95%
Sinonimo/i:
2-(9,9-Dimethyl-9H-fluoren-2-yl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, FL-BE
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
95%
Forma fisica
solid
Punto di fusione
130-135 °C
Stringa SMILE
CC1(C)OB(OC1(C)C)c2ccc3-c4ccccc4C(C)(C)c3c2
InChI
1S/C21H25BO2/c1-19(2)17-10-8-7-9-15(17)16-12-11-14(13-18(16)19)22-23-20(3,4)21(5,6)24-22/h7-13H,1-6H3
DAZFRJAIIUPRQZ-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Articoli
Organic electronics promise renewable energy solutions surpassing silicon-based tech.