Documenti fondamentali
728438
Sigma-Aldrich
4-(3-Chloropropyl)morpholine hydrochloride
97%
Scegli un formato
1 G
CHF 65.90
CHF 65.90
Spedizione prevista il28 maggio 2025
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 G
CHF 65.90
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C7H14ClNO · HCl
Numero CAS:
Peso molecolare:
200.11
Beilstein:
3684151
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
CHF 65.90
Spedizione prevista il28 maggio 2025
Richiedi un ordine bulk
Saggio
≥96.5% (GC)
96.5-103.5% (AT)
97%
Stato
crystals
Gruppo funzionale
chloro
ether
Stringa SMILE
Cl.ClCCCN1CCOCC1
InChI
1S/C7H14ClNO.ClH/c8-2-1-3-9-4-6-10-7-5-9;/h1-7H2;1H
PQECODMSWJOUAT-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Skull and crossbonesCorrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)