Documenti fondamentali
728136
Sigma-Aldrich
cis-1,2-Cyclopentanedicarboxylic anhydride
≥97.0% (GC)
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C7H8O3
Numero CAS:
Peso molecolare:
140.14
Beilstein:
12396898
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
≥97.0% (GC)
Stringa SMILE
O=C1OC(=O)[C@H]2CCC[C@@H]12
InChI
1S/C7H8O3/c8-6-4-2-1-3-5(4)7(9)10-6/h4-5H,1-3H2/t4-,5+
NMSRALOLNIBERV-SYDPRGILSA-N
Pittogrammi
Corrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)