Key Documents
728020
Sigma-Aldrich
N-Boc-trans-4-(p-tosyloxy)-L-proline methyl ester
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
(2S,4R)-4-{[(4-Methylphenyl)sulfonyl]oxy]-1,2-pyrrolidinedicarboxylic acid 1-(1,1-dimethylethyl) 2-methyl ester, (4R)-4-TsO-N-Boc-Pro-OMe
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C18H25NO7S
Numero CAS:
Peso molecolare:
399.46
Beilstein:
7231334
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352200
ID PubChem:
Saggio
≥98% (HPLC)
Composizione
carbon, 53.3-54.9%
nitrogen, 3.2-3.8%
applicazioni
peptide synthesis
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
COC(=O)[C@@H]1C[C@H](CN1C(=O)OC(C)(C)C)OS(=O)(=O)c2ccc(C)cc2
InChI
1S/C18H25NO7S/c1-12-6-8-14(9-7-12)27(22,23)26-13-10-15(16(20)24-5)19(11-13)17(21)25-18(2,3)4/h6-9,13,15H,10-11H2,1-5H3/t13-,15+/m1/s1
UKVKNGDXVREPDE-HIFRSBDPSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Dorthe Skovgaard et al.
PloS one, 6(2), e16678-e16678 (2011-02-25)
Protein turnover in collagen rich tissue is influenced by exercise, but can only with difficulty be studied in vivo due to use of invasive procedure. The present study was done to investigate the possibility of applying the PET-tracer, cis-[(18)F]fluoro-proline (cis-Fpro)