72788
Fmoc-Orn(Alloc)-OH
≥98.0% (HPLC)
Sinonimo/i:
Nα-Fmoc-Nδ-Alloc-L-ornithine, Nδ-Alloc-Nα-Fmoc-L-ornithine
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C24H26N2O6
Numero CAS:
Peso molecolare:
438.47
Beilstein:
9363700
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352200
ID PubChem:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Saggio
≥98.0% (HPLC)
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
OC(=O)[C@H](CCCNC(=O)OCC=C)NC(=O)OCC1c2ccccc2-c3ccccc13
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)