Documenti fondamentali
727806
Sigma-Aldrich
H-Gly-HMPB-ChemMatrix® resin
35-100 mesh particle size (wet sieved)
Sinonimo/i:
4-{4-[(Glycyloxy)methyl]-3-methoxyphenoxy}butyric acid, polymer-bound to ChemMatrix® resin
About This Item
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352200
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Nome Commerciale
ChemMatrix®
Stato
beads
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
Grado di funzionalizzazione
0.30-0.65 mmol/g loading
Dimensione particelle
35-100 mesh (wet sieved)
applicazioni
peptide synthesis
Temperatura di conservazione
2-8°C
Note legali
ChemMatrix is a registered trademark of Matrix Innovation, Inc.
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Articoli
ChemMatrix® is a proprietary, 100% PEG (polyethylene glycol) based resin from PCAS BioMatrix.