Key Documents
727601
Sigma-Aldrich
2,2′-Biphenyldiamine
≥96.5% (GC)
Sinonimo/i:
2,2′-Diaminobiphenyl
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C12H12N2
Numero CAS:
Peso molecolare:
184.24
Beilstein:
1949579
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
Livello qualitativo
Saggio
≥96.5% (GC)
Forma fisica
solid
Stringa SMILE
Nc1ccccc1-c2ccccc2N
InChI
1S/C12H12N2/c13-11-7-3-1-5-9(11)10-6-2-4-8-12(10)14/h1-8H,13-14H2
HOLGXWDGCVTMTB-UHFFFAOYSA-N
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Eye Dam. 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)