Documenti
727547
Sigma-Aldrich
N-Methyl-1-adamantylamine
≥97.0%
Sinonimo/i:
1-(Methylamino)adamantane
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C11H19N
Numero CAS:
Peso molecolare:
165.28
Beilstein:
2348926
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
≥97.0% (GC)
≥97.0%
Forma fisica
lumps
Stringa SMILE
CNC12C[C@H]3C[C@H](C[C@H](C3)C1)C2
InChI
1S/C11H19N/c1-12-11-5-8-2-9(6-11)4-10(3-8)7-11/h8-10,12H,2-7H2,1H3/t8-,9+,10-,11-
NZOLSRPWNVZXTK-BIBSGERRSA-N
Categorie correlate
Confezionamento
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3