Documenti fondamentali
727539
Sigma-Aldrich
4-Amino-2-bromophenol
97%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C6H6BrNO
Numero CAS:
Peso molecolare:
188.02
Beilstein:
2802564
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
Saggio
≥96.5% (GCF)
97%
Durata
expiry date on the label
Stringa SMILE
Nc1ccc(O)c(Br)c1
InChI
1S/C6H6BrNO/c7-5-3-4(8)1-2-6(5)9/h1-3,9H,8H2
CBQJZWGBFZAUEV-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Matthew B Prendergast et al.
Physical chemistry chemical physics : PCCP, 18(6), 4320-4332 (2015-10-29)
Gas-phase product detection studies of o-hydroxyphenyl radical and O2 are reported at 373, 500, and 600 K, at 4 Torr (533.3 Pa), using VUV time-resolved synchrotron photoionisation mass spectrometry. The dominant products are assigned as o-benzoquinone (C6H4O2, m/z 108) and