Documenti
727253
Sigma-Aldrich
(R)-(3-Fluorophenyl)oxirane
ChiPros®, produced by BASF, ≥98.0%
Sinonimo/i:
(R)-3-Fluorostyrene oxide
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C8H7FO
Numero CAS:
Peso molecolare:
138.14
Beilstein:
9694875
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352005
ID PubChem:
Grado
produced by BASF
Saggio
≥98.0% (GC)
≥98.0%
Forma fisica
liquid
Purezza ottica
enantiomeric excess: ≥98.0%
Stringa SMILE
Fc1cccc(c1)[C@@H]2CO2
InChI
1S/C8H7FO/c9-7-3-1-2-6(4-7)8-5-10-8/h1-4,8H,5H2/t8-/m0/s1
HNBRZCKMGQHNJA-QMMMGPOBSA-N
Note legali
ChiPros is a registered trademark of BASF SE
Pittogrammi
Health hazardSkull and crossbones
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Dermal - Carc. 1B - Eye Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK 3