Documenti
727199
Sigma-Aldrich
(S)-3-Methoxy-α-methylbenzylamine
ChiPros®, produced by BASF, 99%
Sinonimo/i:
(S)-1-(3-Methoxyphenyl)ethylamine
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C9H13NO
Numero CAS:
Peso molecolare:
151.21
Beilstein:
4798959
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352112
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Grado
produced by BASF
Saggio
≥98.5% (GC)
99%
Forma fisica
liquid
Purezza ottica
enantiomeric excess: ≥98.5%
Stringa SMILE
COc1cccc(c1)[C@H](C)N
InChI
1S/C9H13NO/c1-7(10)8-4-3-5-9(6-8)11-2/h3-7H,10H2,1-2H3/t7-/m0/s1
CJWGCBRQAHCVHW-ZETCQYMHSA-N
Note legali
ChiPros is a registered trademark of BASF SE
Pittogrammi
CorrosionExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
238.1 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
114.5 °C