Key Documents
727067
Sigma-Aldrich
(R)-(−)-2-Chloromandelic acid
ChiPros®, produced by BASF, 98%, ≥97.5% (HPLC)
About This Item
Formula condensata:
ClC6H4CH(OH)CO2H
Numero CAS:
Peso molecolare:
186.59
Beilstein:
2693370
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352101
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Grado
produced by BASF
Saggio
≥97.5% (HPLC)
98%
Forma fisica
crystals
Purezza ottica
enantiomeric excess: ≥98.5%
Punto di fusione
119-121 °C (lit.)
Stringa SMILE
O[C@@H](C(O)=O)c1ccccc1Cl
InChI
1S/C8H7ClO3/c9-6-4-2-1-3-5(6)7(10)8(11)12/h1-4,7,10H,(H,11,12)/t7-/m1/s1
RWOLDZZTBNYTMS-SSDOTTSWSA-N
Note legali
ChiPros is a registered trademark of BASF SE
Pittogrammi
CorrosionExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1